Print…
α-Bromo-2,5-difluorotoluene ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 2-(Bromomethyl)-1,4-difluorobenzene, 2,5-Difluorobenzyl bromide
D2597-25G D2597-5G
TCIAD2597-25GEA 108 EUR
TCIAD2597-25G TCIAD2597-5G
α-Bromo-2,5-difluorotoluene ≥98.0% (por GC)
α-Bromo-2,5-difluorotoluene
Fórmula: C₇H₅BrF₂
Peso Molecular: 207.02 g/mol
Ponto de ebulição: 186
Ponto de Fusão: 8
Ponto de Inflamação: 15°C
Número MDL : MFCD00009897
Número CAS: 85117-99-3
EINECS: 285-651-0
UN: 2924
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b07fd907811935cbdf3c01fe82ac595c091c8536&vid=602b0a71e25a71b21a23227fa87de6644ae3a377&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %