Print…
2,4-Difluorobenzyl bromide ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 1-(Bromomethyl)-2,4-difluorobenzene, α-Bromo-2,4-difluorotoluene
B1710-25G B1710-5G
TCIAB1710-25GEA 202 EUR
TCIAB1710-25G TCIAB1710-5G
2,4-Difluorobenzyl bromide ≥98.0% (por GC)
2,4-Difluorobenzyl bromide
Fórmula: C₇H₅BrF₂
Peso Molecular: 207.02 g/mol
Ponto de ebulição: 42
Densidade: 1.61
Ponto de Inflamação: 40°C
Número MDL : MFCD00011649
Número CAS: 23915-07-3
EINECS: 245-938-3
UN: 2920
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=16062775582e5f5aadc1e96eba58804950ad673e&vid=5b1cbe97fab1a37930fc73411e6312b0fe642d1b&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %