Print…
Pentafluorobenzyl bromide ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: α-Bromo-2,3,4,5,6-pentafluorotoluene, 2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl bromide
P0809-1G P0809-25G P0809-5G
TCIAP0809-1GEA 16 EUR
TCIAP0809-1G TCIAP0809-25G TCIAP0809-5G
Pentafluorobenzyl bromide ≥98.0% (por GC)
Pentafluorobenzyl bromide
Fórmula: (C₆F₅)CH₂Br
Peso Molecular: 260.99 g/mol
Ponto de ebulição: 176°C
Ponto de Inflamação: 83°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000299
Número CAS: 1765-40-8
EINECS: 217-182-4
UN: 3265
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=46a8d8990d9350210c7eecdad657f210818e80be&vid=2f6c65e6cb425790ce46264d155ba84c753ec39b&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %