Print…
4-Bromobenzyl chloride ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
B3042-25G B3042-5G
TCIAB3042-25GEA 136 EUR
TCIAB3042-25G TCIAB3042-5G
4-Bromobenzyl chloride ≥98.0% (por GC)
4-Bromobenzyl chloride
Fórmula: C₇H₆BrCl
Ponto de ebulição: 236°C
Ponto de Fusão: 40…41 °C
Número MDL : MFCD00040867
Número CAS: 589-17-3
EINECS: 209-638-6
UN: 3261
ADR: 8,III
Merck Index: 14,01425
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eb78fd952a4bd26213b2bcf6d3e055d0ee066d22&vid=e667da66176a2e49a4a74a7dfb02681ab36b950f&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 37.0 to 41.0 deg-C