Print…
2-Bromo-6-chlorotoluene ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
B2032-25G B2032-5G
TCIAB2032-25GEA 72 EUR
TCIAB2032-25G TCIAB2032-5G
2-Bromo-6-chlorotoluene ≥98.0% (por GC)
2-Bromo-6-chlorotoluene
Fórmula: C₇H₆BrCl
Ponto de ebulição: 120°C
Ponto de Inflamação: 95°C
Número MDL : MFCD00061121
Número CAS: 62356-27-8
EINECS: 263-520-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b10cb249ad3bd87d21aafab4eefbdf2c5e08bb1b&vid=7f65d7f11f9ef5692b5a9eb2a38c255d081fd255&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %