Print…
3-Bromobenzyl chloride ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 3-Bromo-α-chlorotoluene, 1-(Chloromethyl)-3-bromobenzene, α-Chloro-3-bromotoluene, 1-Bromo-3-(chloromethyl)benzene
B2213-25G B2213-5G
TCIAB2213-25GEA 83 EUR
TCIAB2213-25G TCIAB2213-5G
3-Bromobenzyl chloride ≥98.0% (por GC)
3-Bromobenzyl chloride
Fórmula: C₇H₆BrCl
Ponto de ebulição: 118 - 119 °C (18 -rr)
Ponto de Fusão: 32,5 °C
Densidade: 1,608 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00040865
Número CAS: 932-77-4
UN: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4e4c00a87508d3c0d208237d3c71a888eca102eb&vid=4164caf962f37479b40e68154d4be008165e1530&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %