Print…
α-Bromo-3-chlorotoulene ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: α-Bromo-m-chlorotoulene, 3-Chlorobenzyl bromide, 1-(Bromomethyl)-3-chlorobenzene, alpha-Bromo-3-chlorotoluene
C1105-25G C1105-5G
TCIAC1105-25GEA 64 EUR
TCIAC1105-25G TCIAC1105-5G
α-Bromo-3-chlorotoulene ≥95.0% (por GC)
α-Bromo-3-chlorotoulene
Fórmula: C₇H₆BrCl
Peso Molecular: 205.48 g/mol
Ponto de ebulição: 109°C
Ponto de Fusão: 17.5
Densidade: 1.56
Ponto de Inflamação: 98°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000597
Número CAS: 766-80-3
EINECS: 212-171-0
UN: 3265
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7b5d6007b47a05b2d18842e2db1c1f74cf33d43c&vid=7b5d6007b47a05b2d18842e2db1c1f74cf33d43c&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %