Print…
4-Bromo-m-toluic acid ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 4-Bromo-3-methylbenzoic acid, 2-Bromo-5-carboxytoluene, 4-Bromo-m-toluic acid
B3113-25G B3113-5G
TCIAB3113-25GEA 252 EUR
TCIAB3113-25G TCIAB3113-5G
4-Bromo-m-toluic acid ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
4-Bromo-m-toluic acid
Fórmula: C₈H₇BrO₂
Número MDL : MFCD00039526
Número CAS: 7697-28-1
EINECS: 231-713-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=13dc4fe724a118916a88adb1c3663ab147c471d3&vid=8c1b06207a79c86e0dc407fe0bd59d18dd0fcd64&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 212.0 to 218.0 deg-C