Print…
4-Bromo-o-toluic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 4-Bromo-2-methylbenzoic acid
B3337-25G B3337-5G
TCIAB3337-25GEA 480 EUR
TCIAB3337-25G TCIAB3337-5G
4-Bromo-o-toluic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
4-Bromo-o-toluic acid
Fórmula: C₈H₇BrO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00040905
Número CAS: 68837-59-2
EINECS: 272-437-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d1f77f69c44b99ab94c509448aea72054cbf909a&vid=290d655284aa25b0046778d01238d32295ac9a83&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 179.0 to 185.0 deg-C