Print…
4-tert-Butyl-1-bromobenzene ≥96.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
B1727-100G B1727-25G
TCIAB1727-100GEA 49 EUR
TCIAB1727-100G TCIAB1727-25G
4-tert-Butyl-1-bromobenzene ≥96.0% (por GC)
4-tert-Butyl-1-bromobenzene
Fórmula: C₁₀H₁₃Br
Ponto de ebulição: 228°C
Densidade: 1,2572 g/cm³ (15 °C)
Ponto de Inflamação: 97°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000108
Número CAS: 3972-65-4
EINECS: 223-599-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=29fc420c81fcd7fd3a50ac4ed47d4305ff3c6855&vid=30a0c2844aba419d371b85ab3e0e8334ac9fb6ba&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %