Print…
4-Pyridineboronic acid pinacol ester ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
T2349-1G T2349-5G
TCIAT2349-1GEA 29 EUR
TCIAT2349-1G TCIAT2349-5G
4-Pyridineboronic acid pinacol ester ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
4-Pyridineboronic acid pinacol ester
Fórmula: C₁₁H₁₆BNO₂
Número MDL : MFCD01319051
Número CAS: 181219-01-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=78ea68046f1a97970a75a0f019fffdb7fbd9989b&vid=78ea68046f1a97970a75a0f019fffdb7fbd9989b&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 150.0 to 154.0 deg-C