Print…
1-Benzyloxy-3-bromobenzene ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 3-Benzyloxybromobenzene, 1-(Benzyloxy)-3-bromobenzene
B2307-25G B2307-5G
TCIAB2307-25GEA 100 EUR
TCIAB2307-25G TCIAB2307-5G
1-Benzyloxy-3-bromobenzene ≥98.0% (por GC)
1-Benzyloxy-3-bromobenzene
Fórmula: C₁₃H₁₁BrO
Número MDL : MFCD00155065
Número CAS: 53087-13-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=62e08bebf464f04cb789b01f454bea3951d73bb1&vid=62e08bebf464f04cb789b01f454bea3951d73bb1&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 60.0 to 64.0 deg-C