Print…
3,5-Dibromotoluene ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
D3376-25G D3376-5G
TCIAD3376-25GEA 107 EUR
TCIAD3376-25G TCIAD3376-5G
3,5-Dibromotoluene ≥98.0% (por GC)
3,5-Dibromotoluene
Fórmula: C₇H₆Br₂
Ponto de ebulição: 246°C
Número MDL : MFCD00013528
Número CAS: 1611-92-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c4d34fe65afda93372d4eab09ff27c106bcfbb30&vid=46763448cf6702a54364cbcea777c61b34902079&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 39.0 to 43.0 deg-C