Print…
3,4-Dibromotoluene ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 1,2-Dibromo-4-methylbenzene
D2462-25G D2462-5G
TCIAD2462-25GEA 155 EUR
TCIAD2462-25G TCIAD2462-5G
3,4-Dibromotoluene ≥98.0% (por GC)
3,4-Dibromotoluene
Fórmula: C₇H₆Br₂
Peso Molecular: 249.93 g/mol
Número MDL : MFCD00079744
Número CAS: 60956-23-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=79220cc6bcaba9f8d2eb51d8a821f083af8160c6&vid=073f569ad2c19671d409b5f548917a8a86d2a4dc&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %