Print…
Phenethyl bromide ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
B0594-25G B0594-500G B0594-100G
TCIAB0594-25GEA 17 EUR
TCIAB0594-25G TCIAB0594-500G TCIAB0594-100G
Phenethyl bromide ≥98.0% (por GC)
Phenethyl bromide
Fórmula: BrCH₂CH₂C₆H₅
Ponto de ebulição: 220°C
Ponto de Fusão: –56 °C
Densidade: 1,37 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 96°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00000240
Número CAS: 103-63-9
EINECS: 203-130-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0f1e02460a0ad524b7db76d2c91b1000373c8668&vid=77f0dd7593c12fc92c78f84aa49717d00d1600a8&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %