Print…
(1-Bromoethyl)benzene ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 1-Bromo-1-phenylethane, α-Methylbenzyl bromide
B0592-25G B0592-100G
TCIAB0592-25GEA 36 EUR
TCIAB0592-25G TCIAB0592-100G
(1-Bromoethyl)benzene ≥95.0% (por GC)
(1-Bromoethyl)benzene
Fórmula: C₆H₅CHBrCH₃
Peso Molecular: 185.06 g/mol
Ponto de ebulição: 200°C
Ponto de Fusão: 50
Ponto de Inflamação: 96°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00000139
Número CAS: 585-71-7
EINECS: 209-560-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b6a354459ca43386fe523f23c958ba39e28b166d&vid=d5e4aea258e071f715e42fc4f0a044bd4e51b665&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %