Print…
1-Phenyl-1-propyne ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
P0219-25ML P0219-5ML
TCIAP0219-25MLEA 220 EUR
TCIAP0219-25ML TCIAP0219-5ML
1-Phenyl-1-propyne ≥97.0% (por GC)
1-Phenyl-1-propyne
Fórmula: C₆H₅CCCH₃
Ponto de ebulição: 181°C
Densidade: 0,942 g/cm³ (15 °C)
Ponto de Inflamação: 62°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00009272
Número CAS: 673-32-5
EINECS: 211-607-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7d89d04285dfbdf6d84a07ecd892322418d12980&vid=b94b983bab456cfd67ac2d715b8e2217938801dd&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %