Print…
Allylbenzene ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
P0609-25ML P0609-100ML
TCIAP0609-25MLEA 39 EUR
TCIAP0609-25ML TCIAP0609-100ML
Allylbenzene ≥98.0% (por GC)
Allylbenzene
Fórmula: (C₆H₅)CH₂CHCH₂
Ponto de ebulição: 155°C
Ponto de Fusão: < –40 °C
Densidade: 0,89 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 33°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008651
Número CAS: 300-57-2
EINECS: 206-095-7
UN: 3295
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dd254d3885c7592cb5d34f22391a4efade39be74&vid=dd254d3885c7592cb5d34f22391a4efade39be74&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %