Print…
Allylpentafluorobenzene ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
A1611-25G A1611-5G
TCIAA1611-25GEA 131 EUR
TCIAA1611-25G TCIAA1611-5G
Allylpentafluorobenzene ≥98.0% (por GC)
Allylpentafluorobenzene
Fórmula: (C₆F₅)CH₂CHCH₂
Ponto de ebulição: 148 - 149 °C (1013 hPa)
Densidade: 1,35 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 42°C
Número MDL : MFCD00000301
Número CAS: 1736-60-3
EINECS: 217-083-6
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bf4a2231dca12a6a02dfaa9c464b8d0e24891642&vid=4c4252e1b4c19e363facb2be89bd3d570ee4ab0f&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %