Print…
1,2,3-Trimethoxybenzene ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
T1102-25G T1102-500G
TCIAT1102-25GEA 25 EUR
TCIAT1102-25G TCIAT1102-500G
1,2,3-Trimethoxybenzene ≥99.0% (por GC)
1,2,3-Trimethoxybenzene
Fórmula: C₉H₁₂O₃
Peso Molecular: 168.19 g/mol
Ponto de ebulição: 235°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008358
Número CAS: 634-36-6
EINECS: 211-207-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5855476dccfd97dbb2079af9b946d864583a75cb&vid=97e8c4b4a51de32c73b01c1049fe0a0d04a5e54b&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 43.0 to 46.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency