Print…
3,5-Dimethoxyphenol ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
P0320-25G P0320-100G
TCIAP0320-25GEA 107 EUR
TCIAP0320-25G TCIAP0320-100G
3,5-Dimethoxyphenol ≥98.0% (por GC)
3,5-Dimethoxyphenol
Fórmula: C₈H₁₀O₃
Ponto de ebulição: 160°C
Ponto de Fusão: 37…39 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008388
Número CAS: 500-99-2
EINECS: 207-917-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3dee5e9d5380eba5ac5eca5ac9cdc83d23eab5fb&vid=3dee5e9d5380eba5ac5eca5ac9cdc83d23eab5fb&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 43.0 to 46.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency