3,4-Dimethoxyphenol ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
|
Atenção
|
D3221-25G
D3221-5G
TCIAD3221-25GEA
265
EUR
TCIAD3221-25G
TCIAD3221-5G
3,4-Dimethoxyphenol ≥97.0% (por GC)
3,4-Dimethoxyphenol
Fórmula:
C₈H₁₀O₃ Peso Molecular: 154.17 g/mol Ponto de ebulição: 167°C Ponto de Fusão: 83 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008390 Número CAS: 2033-89-8 EINECS: 217-995-4 |
|
Appearance | White to Yellow to Orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Melting point | 79.0 to 83.0 deg-C |