1,3-Dimethoxybenzene ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
D0628-25G
D0628-500G
D0628-100G
TCIAD0628-25GEA
16
EUR
TCIAD0628-25G
TCIAD0628-500G
TCIAD0628-100G
1,3-Dimethoxybenzene ≥99.0% (por GC)
1,3-Dimethoxybenzene
Fórmula:
C₈H₁₀O₂ Ponto de ebulição: 217°C Ponto de Fusão: –52 °C Densidade: 1,05 g/cm³ (20 °C) Ponto de Inflamação: 87°C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008384 Número CAS: 151-10-0 EINECS: 205-783-4 |
|
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |