2-(4-Chloro-3-nitrobenzoyl)benzoic acid ≥97.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
C1013-25G
C1013-250G
C1013-5G
TCIAC1013-25GEA
23
EUR
TCIAC1013-25G
TCIAC1013-250G
TCIAC1013-5G
2-(4-Chloro-3-nitrobenzoyl)benzoic acid ≥97.0% (por HPLC, análise de titulação)
2-(4-Chloro-3-nitrobenzoyl)benzoic acid
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 97.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 97.0 % |
Melting point | 198.0 to 202.0 deg-C |