Print…
Thiomorpholine ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
T1007-25ML T1007-5ML
TCIAT1007-25MLEA 136 EUR
TCIAT1007-25ML TCIAT1007-5ML
Thiomorpholine ≥98.0% (por GC)
Thiomorpholine
Fórmula: C₄H₉NS
Ponto de ebulição: 169°C
Ponto de Inflamação: 63°C
Número MDL : MFCD00005974
Número CAS: 123-90-0
EINECS: 204-660-2
UN: 3267
ADR: 8,III
Merck Index: 14,09300
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d2f6edd5bd2a0484643acf5be0430eb79fa07b6b&vid=d2f6edd5bd2a0484643acf5be0430eb79fa07b6b&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Specific gravity (20/20) 1.0890 to 1.0930
Refractive index n20/D 1.5370 to 1.5400