Print…
4-Aminophenylboronic acid pinacol ester ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline, 4-Aminobenzeneboronic acid pinacol ester
T1951-1G T1951-5G
TCIAT1951-1GEA 46 EUR
TCIAT1951-1G TCIAT1951-5G
4-Aminophenylboronic acid pinacol ester ≥98.0% (por GC)
4-Aminophenylboronic acid pinacol ester
Fórmula: C₁₂H₁₈BNO₂
Peso Molecular: 219.09 g/mol
Número MDL : MFCD02093721
Número CAS: 214360-73-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6a870f77a0cfff92844b16219ee5475dc5bbcb04&vid=6a870f77a0cfff92844b16219ee5475dc5bbcb04&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 166.0 to 170.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency