Print…
Ethyl isothiocyanatoacetate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Ethyl 2-isothiocyanatoacetate
I0558-1G I0558-5G
TCIAI0558-1GEA 16 EUR
TCIAI0558-1G TCIAI0558-5G
Ethyl isothiocyanatoacetate ≥98.0% (por GC)
Ethyl isothiocyanatoacetate
Fórmula: C₅H₇NO₂S
Ponto de ebulição: 215°C
Número MDL : MFCD00060677
Número CAS: 24066-82-8
EINECS: 417-720-1
UN: 2810
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4430dd9578167a68bfca5699343ce7b3275a5781&vid=4430dd9578167a68bfca5699343ce7b3275a5781&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %