Print…
2-Naphthalenethiol ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
N0020-25G N0020-250G
TCIAN0020-25GEA 345 EUR
TCIAN0020-25G TCIAN0020-250G
2-Naphthalenethiol ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2-Naphthalenethiol
Fórmula: C₁₀H₈S
Ponto de ebulição: 211°C
Número MDL : MFCD00004086
Número CAS: 91-60-1
EINECS: 202-082-5
Merck Index: 14,06379
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9acf4f581aeb44f3424125173c2ba08bbad281fd&vid=9acf4f581aeb44f3424125173c2ba08bbad281fd&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Iodometric Titration) min. 98.0 %
Melting point 79.0 to 83.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency