Print…
Biphenyl-2,2'-dicarboxylic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: [1,1'-Biphenyl]-2,2'-dicarboxylic acid, Diphenic acid, 2,2'-Biphenyldicarboxylic acid
D0864-25G D0864-100G
TCIAD0864-25GEA 173 EUR
TCIAD0864-25G TCIAD0864-100G
Biphenyl-2,2'-dicarboxylic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Biphenyl-2,2'-dicarboxylic acid
Fórmula: C₁₄H₁₀O₄
Número MDL : MFCD00002464
Número CAS: 482-05-3
EINECS: 207-576-4
Merck Index: 14,03310
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=99157a515a09b6bbc0b274f21bcc1e790f586cf1&vid=99157a515a09b6bbc0b274f21bcc1e790f586cf1&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 230.0 to 236.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency