Print…
2,3-Dihydrofuran ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
D1415-25ML D1415-500ML D1415-100ML
TCIAD1415-25MLEA 23 EUR
TCIAD1415-25ML TCIAD1415-500ML TCIAD1415-100ML
2,3-Dihydrofuran ≥98.0% (por GC)
2,3-Dihydrofuran
Fórmula: C₄H₆O
Peso Molecular: 70.09 g/mol
Ponto de Inflamação: –25°C
Número MDL : MFCD00003205
Número CAS: 1191-99-7
EINECS: 214-747-7
UN: 1993
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5a1724196c37d6e1d2ccc7f90b546ffae861d252&vid=5a1724196c37d6e1d2ccc7f90b546ffae861d252&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %