Print…
α-Ionone ≥90.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: (E)-4-(2,6,6-Trimethylcyclohex-2-en-1-yl)but-3-en-2-one
I0076-250G I0076-25G
TCIAI0076-250GEA 214 EUR
TCIAI0076-250G TCIAI0076-25G
α-Ionone ≥90.0% (por GC)
α-Ionone
Fórmula: C₁₃H₂₀O
Peso Molecular: 192.3 g/mol
Ponto de ebulição: 148°C
Ponto de Inflamação: 104°C
Número MDL : MFCD00001565
Número CAS: 127-41-3
EINECS: 204-841-6
Merck Index: 14,05056
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f4d4ecf1ae7fb50e5bca83cfb1eb1a7921475e67&vid=f4d4ecf1ae7fb50e5bca83cfb1eb1a7921475e67&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %