Print…
2-(2-Hydroxyphenyl)benzothiazole ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-(1,3-Benzothiazol-2-yl)phenol
H0973-25G H0973-5G
TCIAH0973-25GEA 120 EUR
TCIAH0973-25G TCIAH0973-5G
2-(2-Hydroxyphenyl)benzothiazole ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
2-(2-Hydroxyphenyl)benzothiazole
Fórmula: C₁₃H₉NOS
Número MDL : MFCD00022869
Número CAS: 3411-95-8
EINECS: 222-299-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=84a8889b111257432effa3999d85edc38ce83fd7&vid=84a8889b111257432effa3999d85edc38ce83fd7&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 129.0 to 133.0 deg-C