Print…
(R)-(+)-1-(1-Naphthyl)ethylamine ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: (R)-(+)-α-(1-Naphthyl)ethylamine, (R)-1-(Naphthalen-1-yl)ethanamine, (+)-1-(1-Naphthyl)ethylamine
N0482-1G N0482-5G
TCIAN0482-1GEA 23 EUR
TCIAN0482-1G TCIAN0482-5G
(R)-(+)-1-(1-Naphthyl)ethylamine ≥99.0% (por GC)
(R)-(+)-1-(1-Naphthyl)ethylamine
Fórmula: C₁₂H₁₃N
Peso Molecular: 171.24 g/mol
Ponto de ebulição: 80°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00064114
Número CAS: 3886-70-2
EINECS: 223-425-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6356a7c71212cfde1ca9719f174931b63c0dfc38&vid=6356a7c71212cfde1ca9719f174931b63c0dfc38&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Optical purity (GC) min. 98.0 ee%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %