Print…
Diethyl bromomalonate ≥85.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Diethyl 2-bromomalonate
B1205-25G B1205-500G
TCIAB1205-25GEA 22 EUR
TCIAB1205-25G TCIAB1205-500G
Diethyl bromomalonate ≥85.0% (por GC)
Diethyl bromomalonate
Fórmula: C₇H₁₁BrO₄
Ponto de ebulição: 235°C
Ponto de Inflamação: 111°C
Número MDL : MFCD00009138
Número CAS: 685-87-0
EINECS: 211-683-1
UN: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c129fb44c341f7743070faaa057287b8969486af&vid=c129fb44c341f7743070faaa057287b8969486af&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 85.0 %