Print…
1-Butyl-4-methylpyridinium chloride ≥99.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 1-Butyl-4-methylpyridinium Chloride
B3426-25G B3426-5G
TCIAB3426-25GEA 242 EUR
TCIAB3426-25G TCIAB3426-5G
1-Butyl-4-methylpyridinium chloride ≥99.0% (por HPLC, análise de titulação)
1-Butyl-4-methylpyridinium chloride
Fórmula: C₁₀H₁₆ClN
Peso Molecular: 185.7 g/mol
Número MDL : MFCD03095439
Número CAS: 112400-86-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=898bc6e26a161adac669b8b89b2ed317ea7fd410&vid=898bc6e26a161adac669b8b89b2ed317ea7fd410&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Melting point 158.0 to 162.0 deg-C