Print…
Mequinol ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: p-Methoxyphenol, Mequinol, 4-Methoxyphenol, 1-Hydroxy-4-methoxybenzene, 4-Hydroxyanisole
M0123-25G M0123-500G M0123-100G
TCIAM0123-25GEA 16 EUR
TCIAM0123-25G TCIAM0123-500G TCIAM0123-100G
Mequinol ≥99.0% (por GC)
Mequinol
Fórmula: C₇H₈O₂
Peso Molecular: 124.14 g/mol
Ponto de ebulição: 243°C
Ponto de Inflamação: 128
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002332
Número CAS: 150-76-5
EINECS: 205-769-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=caa001b37accac1817252cecb826f0275cc1e125&vid=544ecda4328ea1407dc09a47267988f8c3428d73&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 55.0 to 58.0 deg-C