Print…
1-Ethyl-3-methylimidazoliumtrifluoromethanesulphonate ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 1-Ethyl-3-methylimidazolium trifluoromethanesulphonate
E0494-25G E0494-5G
TCIAE0494-25GEA 209 EUR
TCIAE0494-25G TCIAE0494-5G
1-Ethyl-3-methylimidazoliumtrifluoromethanesulphonate ≥98.0% (por análise titulométrica)
1-Ethyl-3-methylimidazoliumtrifluoromethanesulphonate
Fórmula: C₇H₁₁F₃N₂O₃S
Ponto de ebulição: 671°C
Ponto de Fusão: –10°C
Número MDL : MFCD00210008
Número CAS: 145022-44-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1bc49338adbdb7a363ff593c70268bb7db53d726&vid=1bc49338adbdb7a363ff593c70268bb7db53d726&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %