Print…
Tryptamine hydrochloride ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
A0300-1G A0300-25G
TCIAA0300-1GEA 16 EUR
TCIAA0300-1G TCIAA0300-25G
Tryptamine hydrochloride ≥98.0% (por análise titulométrica)
Tryptamine hydrochloride
Fórmula: C₁₀H₁₃ClN₂
Ponto de Fusão: 248°C
Número MDL : MFCD00012682
Número CAS: 343-94-2
EINECS: 206-446-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f9b7956b22879168f6e455f64b45577aba8d5211&vid=f9b7956b22879168f6e455f64b45577aba8d5211&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %