Print…
Trimethylsilyl isocyanate ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
T1106-25G T1106-5G T1106-100G
TCIAT1106-25GEA 147 EUR
TCIAT1106-25G TCIAT1106-5G TCIAT1106-100G
Trimethylsilyl isocyanate ≥95.0% (por GC)
Trimethylsilyl isocyanate
Fórmula: C₄H₉NOSi
Ponto de ebulição: 90°C
Ponto de Inflamação: -2°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00001993
Número CAS: 1118-02-1
EINECS: 214-256-8
UN: 2478
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8209b8b5185edc5cb8db9f16af2069f08f1c1d47&vid=8209b8b5185edc5cb8db9f16af2069f08f1c1d47&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %