Print…
1-Boc-piperazine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: tert-Butyl 1-piperazinecarboxylate, tert-butyl piperazine-1-carboxylate
B2415-25G B2415-5G
TCIAB2415-25GEA 117 EUR
TCIAB2415-25G TCIAB2415-5G
1-Boc-piperazine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
1-Boc-piperazine
Fórmula: C₉H₁₈N₂O₂
Peso Molecular: 186.25 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00075265
Número CAS: 57260-71-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3ea20ecd1b7d405cb0480ae02eb9549107cb65cf&vid=3ea20ecd1b7d405cb0480ae02eb9549107cb65cf&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 44.0 to 48.0 deg-C