Print…
1-Boc-4-piperidone ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 4-Oxo-piperidine-1-carboxylic acidtert-butyl ester, N-BOC-4-Piperidone, N-tert-BOC-4-Piperidinone
B2365-25G B2365-5G
TCIAB2365-25GEA 89 EUR
TCIAB2365-25G TCIAB2365-5G
1-Boc-4-piperidone ≥98.0% (por GC)
1-Boc-4-piperidone
Fórmula: C₁₀H₁₇NO₃
Peso Molecular: 199.25 g/mol
Número MDL : MFCD00151800
Número CAS: 79099-07-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=18cbddd1409fe8160405db2795186560f3b9e362&vid=18cbddd1409fe8160405db2795186560f3b9e362&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 73.0 to 77.0 deg-C