Print…
3,3',4,4'-Benzophenonetetracarboxylic dianhydride ≥96.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Dianidrido 3,4,3',4'-benzofenonatetracarboxílico, Dianidrido 4,4'-carbonildiftálico
B0948-25G B0948-500G B0948-100G
TCIAB0948-25GEA 51 EUR
TCIAB0948-25G TCIAB0948-500G TCIAB0948-100G
3,3',4,4'-Benzophenonetetracarboxylic dianhydride ≥96.0% (por análise titulométrica)
3,3',4,4'-Benzophenonetetracarboxylic dianhydride
Fórmula: C₁₇H₆O₇
Número MDL : MFCD00005923
Número CAS: 2421-28-5
EINECS: 219-348-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8af0a3d2f70ede3bf0248867363c5f85ff571e6c&vid=8af0a3d2f70ede3bf0248867363c5f85ff571e6c&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Morpholine Method) min. 96.0 %
Melting point 223.0 to 229.0 deg-C
Solubility in hot Acetone very faint turbidity