Print…
Diethyl ethoxymethylenemalonate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Diethyl 2-(ethoxymethylene)malonate
E0255-25ML E0255-500ML E0255-100ML
TCIAE0255-25MLEA 16 EUR
TCIAE0255-25ML TCIAE0255-500ML TCIAE0255-100ML
Diethyl ethoxymethylenemalonate ≥98.0% (por GC)
Diethyl ethoxymethylenemalonate
Fórmula: C₁₀H₁₆O₅
Ponto de ebulição: 166°C
Ponto de Inflamação: 155°C
Número MDL : MFCD00009148
Número CAS: 87-13-8
EINECS: 201-725-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=059d9b4e53d344ced383f142e14b1b051589b478&vid=059d9b4e53d344ced383f142e14b1b051589b478&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %