Print…
4-Sulphamoylbenzoic acid ≥95.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
S0323-25G S0323-500G
TCIAS0323-25GEA 18 EUR
TCIAS0323-25G TCIAS0323-500G
4-Sulphamoylbenzoic acid ≥95.0% (por análise titulométrica)
4-Sulphamoylbenzoic acid
Fórmula: C₇H₇NO₄S
Número MDL : MFCD00007938
Número CAS: 138-41-0
EINECS: 205-327-4
Merck Index: 14,01876
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a6b57a5cef86dbd82be0b3a0371504dd54bcbacf&vid=a6b57a5cef86dbd82be0b3a0371504dd54bcbacf&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %