Print…
3-Methoxyphenol ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
M0122-25ML M0122-500ML M0122-100ML
TCIAM0122-25MLEA 27 EUR
TCIAM0122-25ML TCIAM0122-500ML TCIAM0122-100ML
3-Methoxyphenol ≥98.0% (por GC)
3-Methoxyphenol
Fórmula: C₇H₈O₂
Ponto de ebulição: 244°C
Ponto de Fusão: –2 °C
Densidade: 1,131 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 124 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002267
Número CAS: 150-19-6
EINECS: 205-754-6
UN: 2810
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c0ef01b8db74e92696af81c8091dac93a0c86529&vid=d95f24e3d08c214cc54f9f3f59e8a794779c0cc9&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %