Print…
Isoamyl butyrate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Isopentyl butyrate, Isoamyl Butyrate
B0760-25ML B0760-500ML
TCIAB0760-25MLEA 16 EUR
TCIAB0760-25ML TCIAB0760-500ML
Isoamyl butyrate ≥98.0% (por GC)
Isoamyl butyrate
Fórmula: C₉H₁₈O₂
Peso Molecular: 158.24 g/mol
Ponto de Inflamação: 65°C
Número MDL : MFCD00044888
Número CAS: 106-27-4
EINECS: 203-380-8
UN: 2620
ADR: 3 III
Merck Index: 14,05115
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=38eed21c7420fb9f5c7aa25773d6f854a021cc58&vid=38eed21c7420fb9f5c7aa25773d6f854a021cc58&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %