Print…
1-Methyl-3-propylimidazolium iodide ≥97.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
M1440-25G M1440-5G
TCIAM1440-25GEA 56 EUR
TCIAM1440-25G TCIAM1440-5G
1-Methyl-3-propylimidazolium iodide ≥97.0% (por HPLC, análise de titulação)
1-Methyl-3-propylimidazolium iodide
Fórmula: C₇H₁₃IN₂
Número MDL : MFCD08276385
Número CAS: 119171-18-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5417291501912a9413e09484110a8d75b885d886&vid=5417291501912a9413e09484110a8d75b885d886&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %