Print…
1-Ethyl-3-methylimidazolium iodide ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 1-ethyl-3-methylimidazolium iodide
E0556-25G E0556-5G
TCIAE0556-25GEA 88 EUR
TCIAE0556-25G TCIAE0556-5G
1-Ethyl-3-methylimidazolium iodide ≥98.0% (por análise titulométrica)
1-Ethyl-3-methylimidazolium iodide
Fórmula: C₆H₁₁IN₂
Peso Molecular: 238.07 g/mol
Número MDL : MFCD03701101
Número CAS: 35935-34-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e8c8714122bdc48e4d0ddedd2b88c2038abb43f0&vid=e8c8714122bdc48e4d0ddedd2b88c2038abb43f0&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystaline
Purity (Potassium iodate Method) min. 98.0 %
Solubility in Water very faint turbidity