Print…
3,5-Bis(trifluoromethyl)thiophenol ≥96.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
B2391-1G B2391-5G
TCIAB2391-1GEA 52 EUR
TCIAB2391-1G TCIAB2391-5G
3,5-Bis(trifluoromethyl)thiophenol ≥96.0% (por GC, análise de titulação)
3,5-Bis(trifluoromethyl)thiophenol
Fórmula: C₈H₄F₆S
Ponto de Inflamação: 65°C
Número MDL : MFCD00042273
Número CAS: 130783-02-7
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=304cf4cee122fb46abc9844abb37b2f153d1a963&vid=304cf4cee122fb46abc9844abb37b2f153d1a963&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Iodometric Titration) min. 96.0 %