Print…
1-Methyl-3-octylimidazolium bromide ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 1-Methyl-3-octylimidazolium Bromide
M1904-25G M1904-5G
TCIAM1904-25GEA 130 EUR
TCIAM1904-25G TCIAM1904-5G
1-Methyl-3-octylimidazolium bromide ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
1-Methyl-3-octylimidazolium bromide
Fórmula: C₁₂H₂₃BrN₂
Peso Molecular: 275.23 g/mol
Número MDL : MFCD10566918
Número CAS: 61545-99-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cc10c94776e9963be079c0a02718515670099b82&vid=cc10c94776e9963be079c0a02718515670099b82&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %